주요 문서
HAM203220
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1725 TLL-SAL, no needle, volume 250 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NB.03
material
Gastight syringe
특징
autoclavable: no
model 1725 TLL-SAL, no needle
제조업체/상표
Hamilton
파라미터
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The SaltLine syringes are utilized in applications with high salt concentrations. They have the same PTFE Luer Lock termination but the plunger tip is made from Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene (UHMWPE). The UHMWPE plunger tip resists damage that can be caused when salt crystal precipitate from the salt solution over time.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)