주요 문서
20692
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22 ga (bevel tip)
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 81517
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)