주요 문서
20683
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1025TLL, Kel-F CTFE Luer lock, volume 25 mL, needle size 22 gauge (not included)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
Kel-F CTFE Luer lock
니들 크기
22 gauge (not included)
특징
syringe type TLL (Luer Lock) without slots (needle not included)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 82520
니들 길이
, n/a
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)