12801
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
동의어(들):
Diammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
277.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
grade
purum
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI key
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Detection of iron in steel
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable