09660
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]-Gly-O-tBu hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
N-[2-(Fmoc-amino)-ethyl]glycine tert-butylester hydrochloride, tert-Butyl [2-(Fmoc-amino)ethylamino]acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H28N2O4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
432.94
Beilstein:
7240947
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
추천 제품
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
InChI key
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Building block for preparing FMOC-protected PNA (Peptide Nucleic Acid) monomers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
S.A. Thompson et al.
Tetrahedron, 51, 6179-6179 (1995)
H. Challa et al.
Tetrahedron Letters, 40, 419-419 (1999)