08996
(−)-Ethyl L-lactate
analytical standard
동의어(들):
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
분석
≥98.5% (GC)
광학 활성
[α]/D 10.5±1° (neat)
autoignition temp.
752 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.410-1.420
n20/D 1.4130 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
128.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객