주요 문서
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
제조업체/상표
Pellicon®
Quality Level
높이
25.4 cm (10 in.)
길이
44 cm
너비
20 cm
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany