주요 문서
TR-1005
Sigma-Aldrich
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.75
제조업체/상표
Specialty Media
Quality Level
입력
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
배송 상태
ambient
일반 설명
Store at ambient temp.
애플리케이션
Research Category
Cell Culture
포장
10 sterile cylinders/60mm dish