주요 문서
MHWP037A0
Millipore
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Quality Level
무균
non-sterile
필터 직경
37 mm
여과 면적
9 cm2
공극 크기
0.45 μm pore size
피팅
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
응용 분야
environmental
배송 상태
ambient
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2