주요 문서
8.52259
Sigma-Aldrich
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
동의어(들):
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
249-313-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Novabiochem®
mp
60-63 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Reagent for introduction of the Fmoc protecting group [1].
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
분석 메모
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable