주요 문서
8.02810
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-952-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
4 hPa ( 60 °C)
Quality Level
분석
≥93.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
550 °C
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
185-186 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
전이 온도
flash point 107 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI key
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup