주요 문서
8.41735
Sigma-Aldrich
Isobutylamine
for synthesis
동의어(들):
Isobutylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
73.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
201-145-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
135 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
400 °C
효능
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-9 % (v/v)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
전이 온도
flash point -10 °C
solubility
1000 g/L
density
0.736 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
15.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-9 °C - closed cup