주요 문서
8.07476
Sigma-Aldrich
Isopropylamine
for synthesis
동의어(들):
Isopropylamine, 2-Aminopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
59.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
200-860-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
631 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
330 °C
효능
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
동점도
0.47 cSt(20 °C)
bp
32 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point -37 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
<= -25 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1