주요 문서
8.41023
Sigma-Aldrich
2-Naphthoxyacetic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Naphthoxyacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-380-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-157 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC(=O)O)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable