주요 문서
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
동의어(들):
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-852-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.066 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
전이 온도
flash point 88 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup