주요 문서
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroaniline
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.02
Beilstein:
472027
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
density
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI key
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)