주요 문서
8.22051
Sigma-Aldrich
1-Eicosanol
for synthesis
동의어(들):
1-Eicosanol, Arachyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)19OH
CAS Number:
Molecular Weight:
298.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
211-119-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
245 °C
동점도
8 cSt(80 °C)
mp
65 °C
전이 온도
flash point 195 °C
density
0.911 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
381.2 °F - open cup
Flash Point (°C)
194 °C - open cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1