주요 문서
8.07680
Sigma-Aldrich
Stearyl alcohol
for synthesis
동의어(들):
Stearyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H38O
CAS Number:
Molecular Weight:
270.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-017-6
NACRES:
NA.22
bp:
330-360 °C/1013 hPa
vapor pressure:
<1 hPa ( 20 °C)
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
분석
≥96.0% (GC)
양식
scales
autoignition temp.
230 °C (DIN 51794)
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
55-60 °C
전이 온도
flash point 195 °C
density
0.805-0.815 g/cm3 at 60 °C
벌크 밀도
300 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
383.0 °F
Flash Point (°C)
195 °C