분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
전이 온도
flash point 65 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup