주요 문서
8.20447
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
동의어(들):
2,3-Dichlorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,3-(Cl)2C6H3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
163.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
209-399-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
전이 온도
flash point 115 °C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1O)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI key
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup