주요 문서
8.20979
Sigma-Aldrich
N-Phenylanthranilic acid
for synthesis
동의어(들):
N-Phenylanthranilic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(C6H5NH)C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
213.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-066-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
182-185 °C
벌크 밀도
200 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(c2c(cccc2)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
InChI key
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable