주요 문서
8.20890
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
for synthesis
동의어(들):
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-[4-(NO2)C6H4CH2]C5H4N
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
EC 인덱스 번호:
214-108-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
mp
68-71 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-13-8-6-11/h1-8H,9H2
InChI key
MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 72 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable