주요 문서
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
동의어(들):
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mn2(CO)10
CAS Number:
Molecular Weight:
389.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161603
EC 인덱스 번호:
233-445-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
mp
150 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
InChI key
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1