주요 문서
8.20665
Sigma-Aldrich
1,4-Butanesultone
for synthesis
동의어(들):
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
136.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
EC 인덱스 번호:
216-647-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
153 °C/19 hPa
mp
12.5-15.0 °C
전이 온도
flash point 154 °C
solubility
54 g/L (decomposition)
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OCCCC1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
InChI key
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
309.2 °F
Flash Point (°C)
154 °C