주요 문서
423246
Sigma-Aldrich
Calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol
95%
동의어(들):
Calix[4]arene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H24O4
CAS Number:
Molecular Weight:
424.49
Beilstein:
3574428
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
SMILES string
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
InChI key
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)