주요 문서
8.20391
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
동의어(들):
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
204-808-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥94.0% (GC)
양식
liquid
bp
114 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 8 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(OCC)(C)C)CC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI key
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
46.4 °F
Flash Point (°C)
8 °C