주요 문서
8.18671
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Methoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(CH3O)C6H4CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-231-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
mp
120-123 °C
전이 온도
flash point 117 °C (External MSDS)
solubility
9.2 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(cccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Flash Point (°C)
117 °C - (External MSDS)