주요 문서
8.14599
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-valine
for synthesis
동의어(들):
N-Acetyl-DL-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
221-321-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
mp
148 °C (External MSDS)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable