주요 문서
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
동의어(들):
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
203-236-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
215 °C
효능
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
168-171 °C
mp
-60 °C
전이 온도
flash point 51 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI key
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup