주요 문서
8.00468
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonic acid
for synthesis
동의어(들):
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
158.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-638-7
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
solid
효능
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
171 °C/0.13 hPa
mp
43 °C
전이 온도
flash point >100 °C
solubility
930 g/L
density
1.32 g/cm3 at 47 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1