주요 문서
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
동의어(들):
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-072-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
162.5 °C
solubility
290 g/L (experimental)
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
670‑750 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC1(CC(C(C(C1)O)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI key
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable