주요 문서
8.00763
Sigma-Aldrich
D-(+)-Malic acid
for the resolution of racemates for synthesis
동의어(들):
D-(+)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
134.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
211-262-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-104 °C
solubility
364 g/L
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 101 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): +27.0 - +30.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable