580218
Taurocholic Acid, Sodium Salt
ULTROL® Grade, ≥98% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
동의어(들):
Taurocholic Acid, Sodium Salt, ULTROL® Grade, Sodium Taurocholate
About This Item
추천 제품
설명
Merck USA index - 14, 9075
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
분자량
micellar wt 2100
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
응집 번호
4
색상
white
pKa
1.9
CMC
3 - 11 mM
solubility
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
일반 설명
경고
재구성
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable