제품명
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 5428
분석
≥98% (TLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
solubility
chloroform: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
A lipotropic agent
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C