제품명
L-α-Lecithin, Soybean, L-α-Lecithin, Soybean, CAS 8002-43-5, is a concentrate of soybean lecithin consisting of more than 94% phosphatidylcholine and less than 2% triglycerides.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 5428
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
light yellow
solubility
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid
chloroform: 200 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
재구성
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Culture Media for Compendial Methods