5.08336
TAK-242
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO, TLR4 inhibitor
동의어(들):
InSolution TLR4 Inhibitor, TAK-242, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, (R)-Ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-enecarboxylate, TLR4 Inhibitor, TAK-242 InSolution, TLR4 Inhibitor, TAK-242 InSolution, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, (R)-Ethyl 6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-enecarboxylate
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
저장 온도
−70°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)N[S](=O)(=O)[C@@H]2CCCC=C2C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
InChI key
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
TLR4
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - (refers to pure substance)