Merck
4.80855
SAFC
Citric acid 50%
EMPROVE® EXPERT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
liquid
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
일반 설명
EMPROVE® EXPERT
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable