474791
MG-132
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
동의어(들):
Z-Leu-Leu-Leu-al, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-leucinal, Z-LLL-CHO, Proteasome Inhibitor XI, InSolution MG-132, MG-132
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
물리적 형태
기타 정보
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J.H.J., et al. 1996. Cell84, 769.
Read, M.A., et al. 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell78, 761.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)