474787
MG-132
≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Kᵢ = 4 nM).
동의어(들):
Z-Leu-Leu-Leu-al, Proteasome Inhibitor XI, Z-Leu-Leu-Leu-CHO, Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-leucinal, MG-132
About This Item
추천 제품
제품명
MG-132, ≥95% by HPLC, Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Meriin, A.B., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 6373.
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Klafki, H.W., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 2865.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L., 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J., et al. 1996. Cell84, 769.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Read, M.A., et al. 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3