324519
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1
InSolution, ≥95%, reversibly binds eukaryotic translation initiation factor 4E
동의어(들):
InSolution eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor, 4EGI-1, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid, eIF4F Inhibitor I, eIF4F Inhibitor I, 2-((4-(3,4-Dichlorophenyl)-thiazol-2-ylhydrazono)-3-(2-nitrophenyl))propionic acid
분석
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
양식
liquid
효능
25 μM Ki
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
InChI
1S/C18H12Cl2N4O4S/c19-12-6-5-10(7-13(12)20)15-9-29-18(21-15)23-22-14(17(25)26)8-11-3-1-2-4-16(11)24(27)28/h1-7,9H,8H2,(H,21,23)(H,25,26)/b22-14+
InChI key
KFRKRECSIYXARE-HYARGMPZSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
eIF4E
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Moerke, N. J., et al. 2007. Cell128, 257.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable