주요 문서
1.78179
Supelco
Conductive tubings
tubing L 40 cm, set of 5, for use with withdrawal system (product number 1.78178)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NA.03
포장
set of 5
배관 길이(L)
40 cm
호환성
for use with withdrawal system (product number 1.78178)
저장 온도
no temp limit
관련 카테고리
일반 설명
for withdrawal system 1.78178.0001, length: 40 cm (set of 5)