주요 문서
Z609706
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
동의어(들):
PTFE Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 10 m
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
0.5 mm × 1.0 mm
길이
10 m
벽 크기
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58698-U
PTFE Tubing