포장
pkg of 10 m
Quality Level
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
I.D. × O.D.
0.3 mm × 0.6 mm
길이
10 m
벽 크기
0.15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객