Merck
모든 사진(5)
주요 문서
1.00867
Supelco
Diisopropyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
203-560-6
NACRES:
NA.21
bp:
68-69 °C (lit.)
vapor pressure:
120 mmHg ( 20 °C)
Grade
ACS reagent
for analytical purposes
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
827 °F
효능
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
포함
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
증발 잔류물
≤0.005%
색상
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
전이 온도
flash point -28 °C
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CC(C)OC(C)C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Discover EMSURE - to be more than sure!
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-29 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1