추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v))
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
NCCC1=CNC2=CC=C(O[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C=C21
InChI
1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI key
QALKNDMLQRCLGT-JHZZJYKESA-N
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F
Flash Point (°C)
9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.