추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base)
형식
single component solution
저장 온도
-65 to -96°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O
InChI
1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
InChI key
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.