추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
구성
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL
cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
형식
multi-component solution
저장 온도
−70°C
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.