포장
pkg of 1 × 1 mL (999986C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (999986C-50mg)
pkg of 2 × 4 mL (999986C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 999986C
농도
25 mg/mL (999986C-200mg)
25 mg/mL (999986C-50mg)
5 mg/mL (999986C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H88O3/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)29-31-45-34-43(33-44)46-32-30-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-44H,11-34H2,1-10H3/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m0/s1
InChI key
ISDBCJSGCHUHFI-PKIBUDCSSA-N
일반 설명
애플리케이션
- the liquid chromatography mass spectrometric (LC–MS) analysis of lipids by multiple reaction monitoring (MRM) transitions
- high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify diacylglycerol (DAG/DG)
- tandem mass spectrometric (MS/MS) analysisto quantify DAG
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.