주요 문서
700364O
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H27D5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
285.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
oil
포장
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Lipidomics
특징 및 장점
Contains 1% BHT
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)