생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
methyl acetate solution
포장
pkg of 1X5 mg (900142J-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12-18,21H,2-3,5-6,8-11H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChI key
MYHXHCUNDDAEOZ-FOSBLDSVSA-N
애플리케이션
Lipids research
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.